Learn More
Sampling Systems™ 50L Stainless Steel Storage Container with Toggle Clamps and Silicone Seal
Codice prodotto. 15839037 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15839037 50 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15839037 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A69450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1256.48€ / pezzi 1
    Risparmia 73.52€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 15-03-2027
Multi-purpose containers with light duty construction for a wide range of storage uses in the laboratory.
  • Crevice-free interior
  • Two sturdy handles
  • Close fitting recessed lid with handle
  • Flat bottom with chime ring to give added protection
  • Toggle clamps used to securely hold the lid in place
  • Manufactured from 304 stainless steel
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Tipo di chiusura Recessed Lid
Capacità (sistema metrico) 50 L
Da utilizzare con (applicazione) General Storage
Materiale Stainless Steel
Include Toggle Clamps, Silicone Seal
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 560 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 350 mm