Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5810 / 5810 R
Codice prodotto. 12806233 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Velocità max:
3900 gir/min
4,500 rpm
RCF max:
3,214 x g
3,486 x g
Include:
750 mL Round Buckets (x4)
Buckets (x2), Aerosol-tight Caps (x2), Plate Carriers (x2)
Cestello piastra Deepwell
Without Buckets
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Velocità max RCF max Include Dimensione della confezione
12806233 4 x 750 ml 3900 gir/min 3,214 x g 750 mL Round Buckets (x4) Pezzo
15214536 4 x 750 ml 3900 gir/min 3,214 x g Without Buckets Pezzo
12876233 4 x 750 ml 3900 gir/min 3,214 x g Cestello piastra Deepwell Pezzo
10626250 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP 4,500 rpm 3,486 x g Buckets (x2), Aerosol-tight Caps (x2), Plate Carriers (x2) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12806233 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5820740000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5810/5810 R - precision redefined. High-capacity centrifugation with varied rotor options, a range of capacities and speeds, and versatile buckets to ensure efficient sample processing. Ideal for diverse applications, guaranteeing accuracy and reproducibility.
  • Capacità: 3 l (4 x 750 ml)
  • Velocità massima/RCF: 3,900 giri/min/3,214 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione S-4-104 - Includes 750 mL round buckets (x4)
Tipo Con cestelli rotondi
Capacità 4 x 750 ml
RCF max 3,214 x g
Velocità max 3900 gir/min
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuga 5810/5810R
Include 750 mL Round Buckets (x4)