Learn More
Δ5a-11-Hydroxy-12-oxo Minocycline Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30406619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406619 0.5 mg 0.50mg
30396731 5 mg 5mg
30394660 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406619 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9489250.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Delta5a-11-Hydroxy-12-oxo Minocycline Disodium Salt
Formula molecolare C23 H23 N3 O7 . 2Na
Quantità 0.5 mg
Sinonimo Δ5a-11-Hydroxy-12-oxo Minocycline Disodium Salt, 4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Disodium Salt, 5a,6-Anhydro Minocycline Disodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C23H25N3O7.2Na/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;;/h5-7,11,17,27-29,33H,8H2,1-4H3,(H2,24,32);;/q;2*+1/p-2/t11-,17-,23-;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].CN(C)[C@H]1[C@@H]2Cc3cc4c(ccc([O-])c4c(O)c3C(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1[O-])C(=O)N)N(C)C
IUPAC Name disodium;(6aS,7S,10aS)-9-carbamoyl-4,7-bis(dimethylamino)-10a,12-dihydroxy-10,11-dioxo-6a,7-dihydro-6H-tetracene-1,8-diolate
Molecular Weight (g/mol) 499.42
Peso formulazione 499.1331