Learn More
(5Alpha)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxo-morphinan-17-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30377838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30377838 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377838 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5891801MG
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 17-Formyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
CAS 1007856-83-8
Formula molecolare C17 H17 N O5
Quantità 1 mg
Sinonimo 17-Formyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one, (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxomorphinan-17-carboxaldehyde, Naltrexone Hydrochloride Imp. A (EP)
InChI Formula InChI=1S/C17H17NO5/c19-8-18-6-5-16-13-9-1-2-10(20)14(13)23-15(16)11(21)3-4-17(16,22)12(18)7-9/h1-2,8,12,15,20,22H,3-7H2/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
SMILES Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)C=O
IUPAC Name (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 315.32
Peso formulazione 315.1107