Learn More
5alpha-Hydroxytriptolide, TRC
Codice prodotto. 30006441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006441 5 mg 5mg
30006230 1 mg 1mg
30007045 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30006441 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9600005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 583028-68-6
Formula molecolare C20 H24 O7
Molecular Weight (g/mol) 376.4
Sinonimo (3bR,4aS,5aS,6R,6aR,7aS,7bS,8aS,8bS)-3b,4,4a,6,6a,7a,7b,8b,9,10-Decahydro-3b,6-dihydroxy-8b-methyl-6a-(1-methylethyl)trisoxireno[4b,5:6,7:8a,9]phenanthro[1,2-c]furan-1(3H)-one, (-)-5α-Hydroxytryptolide, (5R)-5-Hydroxytriptolide, LLDT 8, PG 701;
SMILES CC(C)[C@]12O[C@H]1[C@@H]3O[C@@]34[C@@]5(C)CCC6=C(COC6=O)[C@]5(O)C[C@@H]7O[C@]47[C@@H]2O
Specifications
Materiale o nome chimico 5alpha-Hydroxytriptolide
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H24O7/c1-8(2)18-12(26-18)13-20(27-13)16(3)5-4-9-10(7-24-14(9)21)17(16,23)6-11-19(20,25-11)15(18)22/h8,11-13,15,22-23H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Peso formulazione 376.1522