missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfanilamide, MedChemExpress

Codice prodotto. 16400848
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16400848 5 g 5g
16488428 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16400848 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0242

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.

Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H8N2O2S
Quantità 5 g
Sinonimo Sulphanilamide
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (580.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (58.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 172.2
Peso formulazione 172.2
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.