Learn More
5H-Dibenzo[a,d][7]annulene (Dibenzocycloheptene), Mikromol™
Descrizione
5H-Dibenzo[a,d][7]annulene (Dibenzocycloheptene)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dibenzocycloheptene |
| CAS | 256-81-5 |
| Nomi componenti o analita | Dibenzocycloheptene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H12 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyproheptadine Imp. A (EP), Cyproheptadine USP Related Compound A, Cyproheptadine USP RC A, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Dibenzocycloheptene, Cyproheptadine Related Compound A, Cyproheptadine Hydrochloride Impurity A, Cyproheptadine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2 |
| SMILES | C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]annulene |
| Vedi altri risultati |