Learn More
5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene, TRC
Codice prodotto. 30138082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138082 2.5 g 2.50g
30009662 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138082 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4170552.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 256-81-5
Formula molecolare C15 H12
Molecular Weight (g/mol) 192.26
Sinonimo 5H-Dibenzo[a,d][7]annulene, Cyproheptadine Hydrochloride Imp. A (EP), Dibenzocycloheptene
IUPAC Name 11H-dibenzo[1,2-b:2',1'-e][7]annulene
SMILES C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Dibenzocycloheptene
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
Peso formulazione 192.0939