Learn More
5H-Dibenzo[b,f]azepine (Iminostilbene), Mikromol™
Codice prodotto. 17971446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17971446 100 mg 100mg
17903046 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17971446 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0076.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5H-Dibenzo[b,f]azepine (Iminostilbene)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iminostilbene
CAS 256-96-2
Nomi componenti o analita Iminostilbene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H11 N
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Carbamazepine Imp. D (EP), Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine USP Related Compound B, Carbamazepine USP RC B, 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989, Carbamazepine Related Compound B, Carbamazepine Impurity D, Oxcarbazepine Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
SMILES N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC Name 11H-benzo[b][1]benzazepine
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 193.0891 g/mol