Learn More
5H-Perfluoropentanoic acid, 96%
Codice prodotto. 11363856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363856 25 g 25g
11353856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363856 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16960.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 376-72-7 | C5H2F8O2 | 246.056 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 376-72-7
Formula molecolare C5H2F8O2
Molecular Weight (g/mol) 246.056
Numero MDL MFCD00054690
InChI Key VGFKXVSMDOKOJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5h-octafluoropentanoic acid, octafluoropentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovaleric acid, 5h-perfluoropentanoic acid, omega-h-oktafluorpentansaeure german, pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, omega-h-oktafluorpentansaeure, 5-h-octafluoropentanoic acid, 4-02-00-00877 beilstein handbook reference
PubChem CID 120227
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoic acid
SMILES C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5H-Perfluoropentanoic acid
Punto di fusione 0°C
Densità 1.725
Punti di ebollizione 165°C to 166°C
Indice di rifrazione 1.319
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1797233
Peso formulazione 246.06
Percent Purity 96%