Learn More
HUBER Olio di silicone 5L
Codice prodotto. 10775016
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-10°C to +120°C
-20°C to 195°C to 235°C
-40°C to 165°C to 220°C
-60°C to 115°C to 200°C
-80°C to +55°C
-80°C to 100°C to 250°C
-90°C to +55°C to 170°C
20°C to 275°C
Temperatura massima (sistema metrico):
100°C, 250°C
115°C, 200°C
120°C
165°C, 220°C
195°C, 235°C
275°C
55°C
55°C, 170°C
Viscosità:
10 mm2/sec.
20 mm2/sec.
3 mm2/sec.
5 mm2/sec.
50 mm2/sec.
8 mm2/sec.
Tipo:
Olio di silicone
Olio sintetico
Dimensione della confezione:
5L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di temperatura Temperatura massima (sistema metrico) Viscosità Tipo unitSize
10775016 -10°C to +120°C 120°C 8 mm2/sec. Olio sintetico 5L
11517364 -20°C to 195°C to 235°C 195°C, 235°C 20 mm2/sec. Olio di silicone 5L
11527424 -40°C to 165°C to 220°C 165°C, 220°C 10 mm2/sec. Olio di silicone 5L
11587364 -80°C to 100°C to 250°C 100°C, 250°C 3 mm2/sec. Olio di silicone 5L
11547364 -60°C to 115°C to 200°C 115°C, 200°C 5 mm2/sec. Olio di silicone 5L
11567364 -80°C to +55°C 55°C 3 mm2/sec. Olio di silicone 5L
11517374 -90°C to +55°C to 170°C 55°C, 170°C 3 mm2/sec. Olio di silicone 5L
11547424 20°C to 275°C 275°C 50 mm2/sec. Olio di silicone 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10775016 Fornitore HUBER N. del fornitore 9684
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consigliato per numerose applicazioni di controllo della temperatura. Gli oli termofluidi Huber Kaeltmaschinenbau™ da 5 l consentono un trasferimento ottimale del calore. Gli intervalli di temperature variano da -90 ° – 275 °C, con viscosità a 25 ° compresa tra 3 e 50 mm2/secondo.
  • Termofluidi per numerose applicazioni di controllo della temperatura
  • Caratteristiche termodinamiche e ambientali di altissimi livello
  • Operazioni affidabili e sicure in conformità con gli standard di sicurezza per garantire risultati ottimali
  • Molte varietà hanno temperature massime superiori quando utilizzati in applicazioni chiuse con Unistat™
  • Pratiche taniche da 5l di silicone o olio sintetico per spazi di lavoro o di conservazione limitati
Specifica
Gamma di temperatura -10°C to +120°C
Tipo Olio sintetico
Quantità 5 l
Temperatura massima (sistema metrico) 120°C
Viscosità 8 mm2/sec.