Learn More
Fisherbrand™ 5LT Vacuum pump oil
Codice prodotto. 16234591 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16234591 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16234591
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Triple-distilled hydrocarbon oil for use in CRVpro pumps. Provides the proper viscosity, low vapor pressure, and chemical stability needed to produce peak pumping efficiency.
  • Physical State: Liquid
  • Color: Light Yellow
  • Vapour Pressure at 20°C (mbar):   5x10^-3
  • Viscosity at 40°C (cST): 94 mm2/s
  • Flash Point: 265°C
  • Relative Density at 15°C: 0.87 g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Light yellow
Descrizione Vacuum Pump Oil
Quantità 5 L