missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Celiprolol Hydrochloride, TRC

Codice prodotto. 17909664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17909664 5 mg 5mg
30132864 100 mg 100mg
17927464 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17909664 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2545005MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 57470-78-7
Formula molecolare C20 H33 N3 O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 415.95
Sinonimo Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320A, ST 1396, Selecor, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9CI)
IUPAC Name 3-[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea;hydrochloride
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C

Specifica

Materiale o nome chimico Celiprolol Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H
Peso formulazione 415.2238
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.