Learn More
5N Hydrochloric Acid, 5M, Chem Lab™
Codice prodotto. 11983133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11983133 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11983133 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.0317.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    26.30€ / 1L
    Risparmia 28.70€
    52% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Aspetto Colorless
pH <1
Composizione Hydrochloric Acid 5mol/L
Concentrazione 182.305g HCl/l H2O = 5 N (±0.01/20°C)
Densità 1.08g/mL
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Soluble in Water
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid 5 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid