Learn More
(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid), Mikromol™
Descrizione
(5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoascorbic Acid |
| CAS | 89-65-6 |
| Nomi componenti o analita | Isoascorbic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H8 O6 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one (D-Isoascorbic Acid), Ascorbic Acid Impurity F, Sodium Ascorbate Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| Vedi altri risultati |