Learn More
(5R,5’R)-Dihydroxy Lysinonorleucine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (5R,5'R)-Dihydroxy Lysinonorleucine |
| CAS | 869111-52-4 |
| Formula molecolare | C12H25N3O6 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | (5R)-N6-[(2R,5S)-5-Amino-5-carboxy-2-hydroxypentyl]-5-hydroxy-L-lysine, (5R,5’R)-Hydroxylysinohydroxynorleucine |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H25N3O6/c13-9(11(18)19)3-1-7(16)5-15-6-8(17)2-4-10(14)12(20)21/h7-10,15-17H,1-6,13-14H2,(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8-,9+,10+/m1/s1 |
| SMILES | C(C[C@@H](C(=O)O)N)[C@H](CNC[C@@H](CC[C@@H](C(=O)O)N)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 307.34 |