Learn More
(5R,6R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxepane-5,6-diol, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-2-pentyloxirane |
| CAS | 61229-03-6 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H14O |
| Numero MDL | MFCD12198132 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | s-2-pentyloxirane, 2s-2-pentyloxirane, s-1,2-epoxyheptane, 2beta-pentyloxirane, 2s-1,2-epoxyheptane, oxirane,2-pentyl-, 2s, oxirane, 2-pentyl-, 2s |
| InChI Key | NMOFYYYCFRVWBK-ZETCQYMHSA-N |
| Vedi altri risultati |