Learn More
5R,6R-Benzylpenicilloic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5R,6R-Benzylpenicilloic Acid |
| CAS | 87492-68-0 |
| Formula molecolare | C16H20N2O5S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | (2R,4S)-2-((R)-Carboxy(2-phenylacetamido)methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, (αR,2R,4S)-4-Carboxy-5,5-dimethyl-α-[(2-phenylacetyl)amino]-2-thiazolidineacetic Acid, [2R-[2α(R*),4β]]-4-Carboxy-5,5-dimethyl-α-[(phenylacetyl)amino]-2-thiazolidineacetic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H20N2O5S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(24-16)11(14(20)21)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@H](C(O)=O)N[C@]([C@@H](C(O)=O)NC(CC2=CC=CC=C2)=O)([H])S1 |
| IUPAC Name | (2R,4S)-2-[(R)-carboxy-[(2-phenylacetyl)amino]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 352.41 |
| Peso formulazione | 352.1093 |