Learn More
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone, 98%
Codice prodotto. 15477258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477258 5 g 5g
15467258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477258 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60764.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112741-49-8 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112741-49-8
Formula molecolare C21H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 353.42
Numero MDL MFCD00074955
InChI Key MRUKRSQUUNYOFK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo tert-butyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 2r,3s-tert-butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 5s,6r-n-boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone, tert-butyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s---n-boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, tert-butyl-2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, 4-morpholinecarboxylicacid, 6-oxo-2,3-diphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s, pubchem11707
PubChem CID 981230
IUPAC Name tert-butyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Punto di fusione 206°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 353.41
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid