Learn More
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30457514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457514 4 x 25 mg -
30050087 25 mg 25mg
18053280 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457514 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0265.0600254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
CAS 69125-70-8
Nomi componenti o analita (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H14 N4 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, Phenobarbital Imp. A (EP), Phenobarbital Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC Name 5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyl-1,3-diazinan-4-one
Molecular Weight (g/mol) 230.27
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 230.1168 g/mol