Learn More
Alfa Aesar™ (5S,6R)-(+)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone,99%, ee 98%
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (5S,6R)-(+)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone |
| CAS | 105228-46-4 |
| Punto di fusione | 204°C to 207°C |
| Colore | White |
| Formula molecolare | C24H21NO4 |
| Numero MDL | MFCD00074956 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2s,3r-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2s,3r-+-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2s,3r-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2s,3r-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, pubchem18127, 2s,3r-+-n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2s,3r-benzyl-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate |
| InChI Key | HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Vedi altri risultati |