Learn More
5Z-7-Oxozeaenol
Codice prodotto. 15428099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15428099 1 mg 1mg
15418099 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15428099 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66651.M^
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 66018-38-0 | C19H22O7 | 362.378 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66018-38-0
Formula molecolare C19H22O7
Molecular Weight (g/mol) 362.378
Numero MDL MFCD12912700
InChI Key NEQZWEXWOFPKOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 8,9,16-trihydroxy-14-methoxy-3-methyl-4,8,9,10-tetrahydro-3h-2-benzoxacyclotetradecine-1,7-dione
PubChem CID 53442201
IUPAC Name 5,6,15-trihydroxy-17-methoxy-11-methyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),2,8,15,17-pentaene-7,13-dione
SMILES CC1CC=CC(=O)C(C(CC=CC2=CC(=CC(=C2C(=O)O1)O)OC)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5Z-7-Oxozeaenol
Colore White
Quantità 1 mg
Numero UN UN2811
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO
Peso formulazione 362.37
Forma fisica Solid