Learn More
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10360643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10360643 1 g Amber Glass Bottle 1g
10299392 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10316804 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10360643 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07079DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 261715-39-3
Formula molecolare C10H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 176.219
InChI Key FFFAXGTZBUMKTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidino pyridine-3-carboxaldehyde, acmc-1cg5q, 6-1-pyrrolidino nicotinaldehyde
PubChem CID 2794775
IUPAC Name 6-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 97%