Learn More
6,13-Pentacenequinone, 99%
Codice prodotto. 10203002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10203002 1 g Bottiglia in vetro 1g
10083373 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10203002 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364270010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3029-32-1 | C22H12O2 | 308.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3029-32-1
Formula molecolare C22H12O2
Molecular Weight (g/mol) 308.34
Numero MDL MFCD00003709
InChI Key UFCVADNIXDUEFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6,13-pentacenequinone, 6,13-pentacenedione, acmc-209hec, ufcvadnixduefz-uhfffaoysa
PubChem CID 76415
IUPAC Name pentacene-6,13-dione
SMILES C1=CC=C2C=C3C(=CC2=C1)C(=O)C4=CC5=CC=CC=C5C=C4C3=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6, 13-Pentacenequinone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 394.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 07,I,451
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,pyridine,dioxane,,dimethylformamide,nitrobenzene
Peso formulazione 308.34
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6,13-Pentacenequinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.