Learn More
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-(2, 2, 2-Trifluoroethoxy)nicotinic acid |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 221.13 |
| Percent Purity | 95% |