Learn More
6-(3-Chloropropylamino)-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC
Codice prodotto. 30134561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134561 10 g 10g
30012390 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134561 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37980010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34654-81-4
Formula molecolare C9H14ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 231.68
Sinonimo 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-[(3-Chloropropyl)amino]-1,3-dimethyluracil;
IUPAC Name 6-(3-chloropropylamino)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C(=O)C=C(NCCCCl)N(C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(3-Chloropropylamino)-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H14ClN3O2/c1-12-7(11-5-3-4-10)6-8(14)13(2)9(12)15/h6,11H,3-5H2,1-2H3
Peso formulazione 231.0775