Learn More
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10441144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10441144 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10225274 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10441144 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32839CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1002727-88-9
Formula molecolare C15H21BO3
Molecular Weight (g/mol) 260.14
Numero MDL MFCD12028565
InChI Key NDSHAELUPJMEBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chroman-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chroman, 2-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, chroman-6-boronic acid, pinacol ester, amtb667, chroman-6-boronic acid pinacol ester, chroman-6-ylboronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-2h-chromene-6-boronic acid, pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-chromene
PubChem CID 43811034
IUPAC Name 2-(3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.14
Percent Purity 97%