Learn More
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10639954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639954 1 g Amber Glass Bottle 1g
10219442 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10639954 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43901DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 201809-22-5
Formula molecolare C15H21N3O4
Molecular Weight (g/mol) 307.35
Numero MDL MFCD06245543
InChI Key PWYGTZUOLAGDNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 4-5-carboxy-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, n4-boc-6-piperazin-1-ylnicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino nicotinic acid, 6-4-tert-butoxycarbonyl piperazino-nicotinic acid, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-carboxy-2-pyridinyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2771823
IUPAC Name 6-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-[4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 307.35
Percent Purity 97%