Learn More
Globe Scientific 6.5 oz Collection Cup with Pour Spout
Codice prodotto. 31922280 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
192 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922280 192 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31922280 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 5920
Spedizione stimata: 11-01-2027
Globe Scientific Inc. 6.5 oz. Collection Cup with Pour Spout allows liquids to be transferred without spilling
  • Cups have clear graduation marks that provide measurements in both millimeters (mL), and ounces (oz.)
  • Polypropylene cup is resistant to breakage
  • Cups are packaged 25 per sleeve, with 20 sleeves per case
Specifica
Product Type Urine Collection Cup
Monouso Single-use
Graduated Yes
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Colore Clear
Descrizione For Use Between 0°C and 135°C
Graduazioni 20 to 180 mL
Senza lattice Yes
N. per custodia 500/Cs.
Requisiti di stoccaggio Ambient
Volume (sistema imperiale) 6.5 oz.
Volume (sistema metrico) 192 mL