Learn More
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione, TRC
Codice prodotto. 30371780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371780 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47141525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dione
CAS 5617-70-9
Formula molecolare C8H10O4
Quantità 25 g
Sinonimo 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic Isopropylidene Ester, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid Cyclic 1-Methylethylidene Ester, 2,2-Propanediol Cyclic 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
InChI Formula InChI=1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
IUPAC Name 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Molecular Weight (g/mol) 170.16
Peso formulazione 170.0579