Learn More
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308336
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11308336
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15571.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5617-70-9
Formula molecolare C8H10O4
Molecular Weight (g/mol) 170.16
Numero MDL MFCD00042796
InChI Key AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, cycl-isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione, 6,6-dimethyl, 5,7-dioxaspiro 2.5 octane-4,8-dione,6,6-dimethyl, 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro 2,5 octane-4,8-dione, acmc-1az6b, isopropylidene cyclopropane-1,1-dicarboxylate, cyclic isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
PubChem CID 79720
IUPAC Name 6,6-dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
SMILES CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
Specifications
Materiale o nome chimico 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Punto di fusione 63°C to 66°C
Quantità 1 g
Beilstein 1241835
Peso formulazione 170.17
Percent Purity 99%