Learn More
6,7-Dehydro Norethindrone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| CAS | 31528-46-8 |
| Formula molecolare | C20H24O2 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, Norethisterone Imp. A (EP), 6,7-Didehydronorethisterone |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,4,6,12,15-18,22H,5,7-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC Name | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 296.4 |
| Peso formulazione | 296.1776 |