Specifica
| Materiale o nome chimico | 6, 7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 30.0°C to 34.0°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Punti di ebollizione | 115.0°C to 118.0°C (16.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |