Learn More
(6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10193864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10193864 1 g Amber Glass Bottle 1g
10133824 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10193864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61114DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 63932-26-3
Formula molecolare C8H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 169.242
Numero MDL MFCD08690319
InChI Key NMVKUIFBCHQTHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-ylmethanamine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methylamine, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-methanamine,6,7-dihydro, 6,7-dihydro-4h-thieno-3,2-c pyran-4-ylmethyl amine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 1-4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-ylmethylamine, 1-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine
PubChem CID 12225896
IUPAC Name 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-ylmethanamine
SMILES C1COC(C2=C1SC=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (6, 7-Dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 169.25
Percent Purity 97%