Learn More
6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azepine-8-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30376260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30376260 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376260 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD449143100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azepine-8-carboxylic acid ethyl ester
CAS 676596-62-6
Formula molecolare C12 H12 N2 O4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O4/c1-2-18-12(17)7-6-9(15)14-8-4-3-5-13-10(8)11(7)16/h3-5,16H,2,6H2,1H3,(H,14,15)
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ncccc2NC(=O)C1
IUPAC Name ethyl 9-hydroxy-6-oxo-5,7-dihydropyrido[3,2-b]azepine-8-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 248.23
Peso formulazione 248.0797