Learn More
6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10257550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10257550 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10257550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 6, 7-Dihydroxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Nota nome 98%
CAS 4602-83-9
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 244.0°C to 248.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H9NO2
Numero MDL MFCD00143490
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4-dihydroisoquinoline-6,7-diol, 6,7-dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6,7-isoquinolinediol, 3,4-dihydro
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot methanol,soluble in hot chloroform-methanol (1:1)
InChI Key WQFVTSPRATYMNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNC=C2C1=CC(=O)C(=C2)O
IUPAC Name 7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 163.18
PubChem CID 5922170
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.