Learn More
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylesculetin |
| CAS | 529-84-0 |
| Formula molecolare | C10 H8 O4 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methylaesculetin, Methylesculetin |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-10(13)14-9-4-8(12)7(11)3-6(5)9/h2-4,11-12H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12 |
| IUPAC Name | 6,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.17 |
| Peso formulazione | 192.0423 |