Learn More
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, TRC
Codice prodotto. 30369331
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369331 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369331 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47962310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylesculetin
CAS 529-84-0
Formula molecolare C10 H8 O4
Quantità 10 g
Sinonimo 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methylaesculetin, Methylesculetin
InChI Formula InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-10(13)14-9-4-8(12)7(11)3-6(5)9/h2-4,11-12H,1H3
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
IUPAC Name 6,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Peso formulazione 192.0423