Learn More
6,7-Dihydroxycoumarin (Esculetin), TRC
Codice prodotto. 30373875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373875 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4469405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Esculetin
CAS 305-01-1
Formula molecolare C9 H6 O4
Quantità 5 g
Sinonimo 6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculetin, 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone, 6,7-Dihydroxycoumarin, Aesculetin, Asculetine, Cichorigenin, Cichoriin aglycon, Esculetol, Esculin aglycon, NSC 26428
InChI Formula InChI=1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
SMILES Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
IUPAC Name 6,7-dihydroxychromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Peso formulazione 178.0266