Learn More
6,7-Dimethoxy-1-tetralone, 97%
Codice prodotto. 11480738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11480738 1 g 1g
11490738 5 g 5g
11400748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11480738 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B25226.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 13575-75-2 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13575-75-2
Formula molecolare C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00134100
InChI Key YNNJHKOXXBIJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6,7-dimethoxy-1-tetralone, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxytetralin-1-one, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxynaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-dimethoxy, 4-dihydro-6, zlchem 843
PubChem CID 266816
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)CCC2
Tekniske data
Materiale o nome chimico 6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Punto di fusione 98°C to 100°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.