Learn More
6,7-Dimethoxy-1-tetralone, 97%
Codice prodotto. 11490738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490738 5 g 5g
11480738 1 g 1g
11400748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490738 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25226.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13575-75-2 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13575-75-2
Formula molecolare C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00134100
InChI Key YNNJHKOXXBIJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6,7-dimethoxy-1-tetralone, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxytetralin-1-one, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxynaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-dimethoxy, 4-dihydro-6, zlchem 843
PubChem CID 266816
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)CCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Punto di fusione 98°C to 100°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%