Learn More
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinediamine, TRC
Codice prodotto. 30376814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376814 25 mg 25mg
30376501 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30376814 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44660025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60547-96-8
Formula molecolare C10 H12 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 220.23
Sinonimo 2,4-Diamino-6,7-dimethoxyquinazoline
IUPAC Name 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diamine
SMILES COc1cc2nc(N)nc(N)c2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinediamine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12N4O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3,(H4,11,12,13,14)
Peso formulazione 220.096