Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 97%
Codice prodotto. 15491029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491029 1 g 1g
15411039 250 mg 250mg
15401039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491029 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64018.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3382-18-1 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3382-18-1
Formula molecolare C11H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.23
Numero MDL MFCD00266748
InChI Key NSLJVQUDZCZJLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30058
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
SMILES COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Punto di fusione 39°C to 40°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 155°C to 161°C (1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.593
Quantità 1 g
Beilstein 138269
Sinonimo 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, pubchem12828, ksc571e8h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline, isoquinoline,3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride 1:1
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid