Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10723251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10723251 5 g Bottiglia in vetro 5g
11916501 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 265960050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 20232-39-7
Formula molecolare C11H14ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 227.69
Numero MDL MFCD11099370
InChI Key PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
PubChem CID 2724664
SMILES Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate
Punto di fusione 198.0°C to 202.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Peso formulazione 227.69
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder