Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate, 99+%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate |
| Punto di fusione | 198.0°C to 202.0°C |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol |
| IUPAC Name | 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline;hydrochloride |
| Peso formulazione | 227.69 |
| Show More |