Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline Hydrochloride Hydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 20232-39-7 |
| Formula molecolare | C11H14ClNO2 .xH2O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride Hydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H13NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc2CCN=Cc2cc1OC |
| IUPAC Name | 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 227.69 |
| Peso formulazione | 227.0713 |