Learn More
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 98%
Codice prodotto. 11378145
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378145 50 g 50g
11368145 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378145 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08411.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28888-44-0 | C10H10N2O4 | 222.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28888-44-0
Formula molecolare C10H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 222.20
Numero MDL MFCD00023889
InChI Key KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, 6,7-dimethoxy-1h,3h-2,4-quinazolindione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-2,4-quinazolinedione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxy quinazoline, 6,7-dimethoxy-2,4-dihydroxy quinazoline
PubChem CID 120081
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione
SMILES COC1=C(OC)C=C2C(=O)NC(=O)NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
Punto di fusione >300°C
Quantità 50 g
Beilstein 204597
Peso formulazione 222.2
Percent Purity 98%