Learn More
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, TRC
Codice prodotto. 30380874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380874 1 g -
30377450 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30380874 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4749501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28888-44-0
Formula molecolare C10 H10 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 222.2
Sinonimo 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione
SMILES COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Peso formulazione 222.0641