Learn More
6,8-Dichloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 6, 8-Dichloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid |
| CAS | 2199-86-2 |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95+% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C10H4Cl2O4 |
| Numero MDL | MFCD00047641 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 6,8-dichloro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6,8-dichloro-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-dichloro-2-oxo, opera_id_158, maybridge1_000531, 6,8-dichlorocoumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dichloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid |
| Show More |