Learn More
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10493745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10493745 100 g Bottiglia in vetro 100g
10026023 5 g Bottiglia in vetro 5g
10750672 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10493745 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406381000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6402-23-9 , 1837-57-6
Formula molecolare C3H6O3·H2O
Molecular Weight (g/mol) 361.39
Numero MDL MFCD00149646
InChI Key NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethacridine lactate monohydrate, ethodin, ethacridine lactate hydrate, ethacridine lactate salt, dsstox_cid_26274, dsstox_rid_81501, dsstox_gsid_46274, 7-ethoxyacridine-3,9-diamine; 2-hydroxypropanoic acid; hydrate, rivanol monohydrate
PubChem CID 165457
IUPAC Name 7-ethoxyacridine-3,9-diamine;2-hydroxypropanoic acid;hydrate
SMILES CCOC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)N)N=C2C=C1)N.CC(C(=O)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 6, 9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 243°C to 245°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 3771
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: slowly soluble in 15 parts water,soluble in 9 parts boiling water,soluble in 110 parts alcohol (22°C),soluble in 100 parts alcohol (20°C)
Peso formulazione 361.39
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.